Ethyl 6-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300986-1G PC300986-250MG
APOSPC300986-1GEA 131 EUR
APOSPC300986-1G APOSPC300986-250MG
Ethyl 6-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 6-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₈BrF₃N₂O₂
MW: 337.093 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19704051
CAS nummer: 1121051-30-6