6-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300987-1G PC300987-250MG
APOSPC300987-1GEA 624 EUR
APOSPC300987-1G APOSPC300987-250MG
6-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
6-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₄BrF₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19687630
CAS nummer: 1121051-31-7