5-(Trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carbohydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300989-1G PC300989-250MG
APOSPC300989-1GEA 1900 EUR
APOSPC300989-1G APOSPC300989-250MG
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carbohydrazide
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carbohydrazide
Formule: C₁₀H₈F₃N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04110840
CAS nummer: 685120-14-3