Ethyl 1-(4-bromo-2-fluorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300997-1G PC300997-250MG
APOSPC300997-1GEA 342 EUR
APOSPC300997-1G APOSPC300997-250MG
Ethyl 1-(4-bromo-2-fluorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Ethyl 1-(4-bromo-2-fluorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₃BrFNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16630891
CAS nummer: 1239731-93-1