(S)-(-)-2-(Fluorodiphenylmethyl)pyrrolidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC301001-100MG PC301001-250MG
APOSPC301001-100MGEA 0 EUR
APOSPC301001-100MG APOSPC301001-250MG
(S)-(-)-2-(Fluorodiphenylmethyl)pyrrolidine 95%
(S)-(-)-2-(Fluorodiphenylmethyl)pyrrolidine
Formule: C₁₇H₁₈FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093547
CAS nummer: 274674-23-6