4-(6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC301015-1G PC301015-250MG
APOSPC301015-1GEA 114 EUR
APOSPC301015-1G APOSPC301015-250MG
4-(6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzonitrile
4-(6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzonitrile
Formule: C₁₄H₇BrFN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32066751
CAS nummer: 2379918-56-4