N-(4-Fluorophenyl)benzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC301026-1G PC301026-5G
APOSPC301026-1GEA 125 EUR
APOSPC301026-1G APOSPC301026-5G
N-(4-Fluorophenyl)benzamide
N-(4-Fluorophenyl)benzamide
Formule: C₁₃H₁₀FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017938
CAS nummer: 366-75-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable