3,5-Difluorophenyl acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC301027-1G PC301027-5G
APOSPC301027-1GEA 199 EUR
APOSPC301027-1G APOSPC301027-5G
3,5-Difluorophenyl acetate
3,5-Difluorophenyl acetate
Formule: C₈H₆F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25977412
CAS nummer: 315690-94-9