1-(2,4-Difluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC301028-1G PC301028-250MG
APOSPC301028-1GEA 993 EUR
APOSPC301028-1G APOSPC301028-250MG
1-(2,4-Difluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone
1-(2,4-Difluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone
Formule: C₈H₆F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18910100
CAS nummer: 1356999-25-1