2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC301030-1G PC301030-250MG
APOSPC301030-1GEA 468 EUR
APOSPC301030-1G APOSPC301030-250MG
2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Formule: C₉H₈F₂N₄O
Smeltpunt: 151…153 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2451256-41-8