Ethyl 6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC301032-1G PC301032-250MG
APOSPC301032-1GEA 526 EUR
APOSPC301032-1G APOSPC301032-250MG
Ethyl 6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₉ClF₂N₂O₂
Smeltpunt: 103…106 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2451256-51-0
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable