6-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC301033-1G PC301033-250MG
APOSPC301033-1GEA 526 EUR
APOSPC301033-1G APOSPC301033-250MG
6-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₅ClF₂N₂O₂
Smeltpunt: 218…220 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2451256-50-9