Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC301034-1G PC301034-250MG
APOSPC301034-1GEA 526 EUR
APOSPC301034-1G APOSPC301034-250MG
Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₉BrF₂N₂O₂
Smeltpunt: 142…144 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2451256-42-9