6-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC301035-1G PC301035-250MG
APOSPC301035-1GEA 526 EUR
APOSPC301035-1G APOSPC301035-250MG
6-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₅BrF₂N₂O₂
Smeltpunt: 226…228 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2451256-52-1