Ethyl 2-(difluoromethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC301036-1G PC301036-250MG
APOSPC301036-1GEA 526 EUR
APOSPC301036-1G APOSPC301036-250MG
Ethyl 2-(difluoromethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 2-(difluoromethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₉F₃N₂O₂
Smeltpunt: 112…114 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2451256-53-2