Ethyl 8-bromo-2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC301038-1G PC301038-250MG
APOSPC301038-1GEA 526 EUR
APOSPC301038-1G APOSPC301038-250MG
Ethyl 8-bromo-2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-bromo-2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₁BrF₂N₂O₂
Smeltpunt: 128…131 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2451256-44-1