8-Bromo-2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC301039-1G PC301039-250MG
APOSPC301039-1GEA 526 EUR
APOSPC301039-1G APOSPC301039-250MG
8-Bromo-2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Bromo-2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇BrF₂N₂O₂
Smeltpunt: 209…210 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2514941-98-9