Ethyl 8-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC301042-1G PC301042-250MG
APOSPC301042-1GEA 526 EUR
APOSPC301042-1G APOSPC301042-250MG
Ethyl 8-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₉BrF₂N₂O₂
Smeltpunt: 135…137 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2451256-43-0