Ethyl 8-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC301044-1G PC301044-250MG
APOSPC301044-1GEA 526 EUR
APOSPC301044-1G APOSPC301044-250MG
Ethyl 8-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₉ClF₂N₂O₂
MW: 274.651 g/mol
Smeltpunt: 128…130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2451256-47-4