8-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC301045-1G PC301045-250MG
APOSPC301045-1GEA 526 EUR
APOSPC301045-1G APOSPC301045-250MG
8-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₅ClF₂N₂O₂
Smeltpunt: 211…213 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2514942-10-8