2-(Difluoromethyl)-8-methyl-2-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC301046-1G PC301046-250MG
APOSPC301046-1GEA 526 EUR
APOSPC301046-1G APOSPC301046-250MG
2-(Difluoromethyl)-8-methyl-2-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2-(Difluoromethyl)-8-methyl-2-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₈F₂N₂O₂
Smeltpunt: 201…203 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2514942-01-7