Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC301047-1G PC301047-250MG
APOSPC301047-1GEA 526 EUR
APOSPC301047-1G APOSPC301047-250MG
Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₁BrF₂N₂O₂
MW: 333.129 g/mol
Smeltpunt: 124…127 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2451256-39-4