6-Bromo-2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC301048-1G PC301048-250MG
APOSPC301048-1GEA 526 EUR
APOSPC301048-1G APOSPC301048-250MG
6-Bromo-2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Bromo-2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇BrF₂N₂O₂
Smeltpunt: 207…209 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2451256-46-3