Ethyl 8-bromo-6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC301049-1G PC301049-250MG
APOSPC301049-1GEA 526 EUR
APOSPC301049-1G APOSPC301049-250MG
Ethyl 8-bromo-6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-bromo-6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₈BrClF₂N₂O₂
Smeltpunt: 130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2514942-02-8