6,8-Dichloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC301052-1G PC301052-250MG
APOSPC301052-1GEA 526 EUR
APOSPC301052-1G APOSPC301052-250MG
6,8-Dichloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6,8-Dichloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₄Cl₂F₂N₂O₂
Smeltpunt: 213…215 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2451256-40-7