Ethyl 2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC301054-1G PC301054-250MG
APOSPC301054-1GEA 526 EUR
APOSPC301054-1G APOSPC301054-250MG
Ethyl 2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₂F₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2514953-09-2