Methyl 3,6-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC30112-1G PC30112-250MG PC30112-5G
APOSPC30112-1GEA 58.4 EUR
APOSPC30112-1G APOSPC30112-250MG APOSPC30112-5G
Methyl 3,6-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 3,6-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Formule: C₉H₅F₅O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32066742
CAS nummer: 2366994-17-2