3-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Chloro-2-fluoro-5-methyl-4-nitrobenzene
PC301204-1G PC301204-5G PC301204-10G PC301204-25G
APOSPC301204-1GEA 35.1 EUR
APOSPC301204-1G APOSPC301204-5G APOSPC301204-10G APOSPC301204-25G
3-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene 97%
3-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene
Formule: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189.572 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21603714
CAS nummer: 1352457-29-4