2,4-Difluorocinnamyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302013-1G PC302013-5G
APOSPC302013-1GEA 80.4 EUR
APOSPC302013-1G APOSPC302013-5G
2,4-Difluorocinnamyl bromide
2,4-Difluorocinnamyl bromide
Formule: C₉H₇BrF₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116060
CAS nummer: 886498-36-8