2-[2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302017-1G PC302017-5G
APOSPC302017-1GEA 145 EUR
APOSPC302017-1G APOSPC302017-5G
2-[2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 95%
2-[2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formule: C₉H₈F₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660360
CAS nummer: 886761-81-5