2-Chloro-4,5-difluorobenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302021-5G PC302021-1G
APOSPC302021-5GEA 256 EUR
APOSPC302021-5G APOSPC302021-1G
2-Chloro-4,5-difluorobenzamide 98%
2-Chloro-4,5-difluorobenzamide
Formule: C₇H₄ClF₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02628151
CAS nummer: 296274-32-3