2-Chloro-4,5-difluorobenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302022-5G PC302022-1G
APOSPC302022-5GEA 106 EUR
APOSPC302022-5G APOSPC302022-1G
2-Chloro-4,5-difluorobenzyl alcohol 98%
2-Chloro-4,5-difluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅ClF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02063025
CAS nummer: 288154-93-8