2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302025-1G PC302025-5G PC302025-25G PC302025-100G
APOSPC302025-1GEA 129 EUR
APOSPC302025-1G APOSPC302025-5G APOSPC302025-25G APOSPC302025-100G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅ClF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660233
CAS nummer: 633317-69-8
UN: 3439
ADR: 6.1,II