2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302030-1G PC302030-5G PC302030-10G
APOSPC302030-1GEA 106 EUR
APOSPC302030-1G APOSPC302030-5G APOSPC302030-10G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formule: C₁₀H₉F₃O₄
MW: 250.171 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972913
CAS nummer: 773109-13-0