3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)propanoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302034-1G PC302034-5G
APOSPC302034-1GEA 93.5 EUR
APOSPC302034-1G APOSPC302034-5G
3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)propanoic acid 97%
3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)propanoic acid
Formule: C₉H₈ClFO₂
Smeltpunt: 83…85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06656906
CAS nummer: 174603-48-6