5-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302066-5G PC302066-1G
APOSPC302066-5GEA 226 EUR
APOSPC302066-5G APOSPC302066-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₆ClF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06205353
CAS nummer: 773129-56-9