2,3-Difluoro-4-methoxycinnamic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302068-1G PC302068-5G
APOSPC302068-1GEA 161 EUR
APOSPC302068-1G APOSPC302068-5G
2,3-Difluoro-4-methoxycinnamic acid
2,3-Difluoro-4-methoxycinnamic acid
Formule: C₁₀H₈F₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660222
CAS nummer: 886499-79-2