2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302073-1G PC302073-5G
APOSPC302073-1GEA 70.1 EUR
APOSPC302073-1G APOSPC302073-5G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₅F₇O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258672
CAS nummer: 1017778-42-5