3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302089-1G PC302089-5G
APOSPC302089-1GEA 248 EUR
APOSPC302089-1G APOSPC302089-5G
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₅ClF₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23795328
CAS nummer: 1431329-79-1