4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302105-1G PC302105-5G
APOSPC302105-1GEA 176 EUR
APOSPC302105-1G APOSPC302105-5G
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₅ClF₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23795333
CAS nummer: 1431329-65-5