4-Ethoxy-2,3-difluorocinnamic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302108-1G PC302108-5G
APOSPC302108-1GEA 93.5 EUR
APOSPC302108-1G APOSPC302108-5G
4-Ethoxy-2,3-difluorocinnamic acid 97%
4-Ethoxy-2,3-difluorocinnamic acid
Formule: C₁₁H₁₀F₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258709
CAS nummer: 1017779-66-6