5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302119-1G PC302119-5G
APOSPC302119-1GEA 70.1 EUR
APOSPC302119-1G APOSPC302119-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₉F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660295
CAS nummer: 886502-81-4