2,3-Dichloro-6-fluoro-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302120-1G PC302120-5G PC302120-10G PC302120-25G
APOSPC302120-1GEA 161 EUR
APOSPC302120-1G APOSPC302120-5G APOSPC302120-10G APOSPC302120-25G
2,3-Dichloro-6-fluoro-DL-phenylalanine
2,3-Dichloro-6-fluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₈Cl₂FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660177
CAS nummer: 1259973-77-7