2,3-Difluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302121-1G PC302121-5G PC302121-10G
APOSPC302121-1GEA 164 EUR
APOSPC302121-1G APOSPC302121-5G APOSPC302121-10G
2,3-Difluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
2,3-Difluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₁F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660244
CAS nummer: 1215491-30-7