2,4-Dichloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302122-1G PC302122-5G PC302122-10G
APOSPC302122-1GEA 172 EUR
APOSPC302122-1G APOSPC302122-5G APOSPC302122-10G
2,4-Dichloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
2,4-Dichloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₈Cl₂FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660184
CAS nummer: 1259982-14-3