2,6-Difluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302123-1G PC302123-5G
APOSPC302123-1GEA 117 EUR
APOSPC302123-1G APOSPC302123-5G
2,6-Difluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
2,6-Difluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₁F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660183
CAS nummer: 1043500-56-6