2-Chloro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302124-1G PC302124-5G PC302124-10G
APOSPC302124-1GEA 117 EUR
APOSPC302124-1G APOSPC302124-5G APOSPC302124-10G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₉ClF₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115993
CAS nummer: 1259973-98-2