2-Chloro-3,6-difluoro-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302125-1G PC302125-5G
APOSPC302125-1GEA 117 EUR
APOSPC302125-1G APOSPC302125-5G
2-Chloro-3,6-difluoro-DL-phenylalanine
2-Chloro-3,6-difluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₈ClF₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116007
CAS nummer: 1259981-12-8