2-Chloro-4,5-difluoro-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302126-1G PC302126-5G PC302126-10G
APOSPC302126-1GEA 117 EUR
APOSPC302126-1G APOSPC302126-5G APOSPC302126-10G
2-Chloro-4,5-difluoro-DL-phenylalanine
2-Chloro-4,5-difluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₈ClF₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660323
CAS nummer: 1259983-39-5