2-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302127-1G PC302127-5G PC302127-10G
APOSPC302127-1GEA 117 EUR
APOSPC302127-1G APOSPC302127-5G APOSPC302127-10G
2-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
2-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₉ClFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660324
CAS nummer: 754152-25-5